Merck
Z635340
Swiss Boy Laborhebebühnen
load ≤80 kg (middle position), platform L × W 122 mm × 150 mm, Model 115
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
Grauer
Parameter
≤80 kg load (middle position)
80-278 mm vertical limit
Plattform L × B
122 mm × 150 mm
Farbe
yellow
Allgemeine Beschreibung
Diese Hochleistungs-Hebebühnen sind massiv aus Aluminium mit eloxierten Oberfächen gefertigt. Extrem tragfähig und standsicher. Lieferbar in Standardgrößen oder mit extragroßen Platten, mit oder ohne Motorantrieb. Alle Modelle mit mehr als 90kg Tragkraft sind mit Motorantrieb ausgestattet. Die angegebenen Tragkräfte gelten jeweils in halb ausgefahrener Position.
Jack can be raised with load in place.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z635340-1EA4061833446072