Z635545
Swiss Boy Laborhebebühnen
load ≤80 kg (with two plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 115
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Grauer
Parameter
≤80 kg load (with two plates, middle position)
76-280 mm vertical limit
Plattform L × B
200 mm × 200 mm
Farbe
gold
Allgemeine Beschreibung
Diese Hochleistungs-Hebebühnen sind massiv aus Aluminium mit eloxierten Oberfächen gefertigt. Extrem tragfähig und standsicher. Lieferbar in Standardgrößen oder mit extragroßen Platten, mit oder ohne Motorantrieb. Alle Modelle mit mehr als 90kg Tragkraft sind mit Motorantrieb ausgestattet. Die angegebenen Tragkräfte gelten jeweils in halb ausgefahrener Position.
Jack can be raised with load in place.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z635545-1EA | 4061833581582 |