Merck
Z566276
Ace Druckröhrchen
bushing type, Back seal, capacity 200 mL, L × O.D. 20.3 cm × 50 mm
Synonym(e):
Pressure Tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
bushing type Back seal
graduations: no
internal thread
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8648-125
L × AD
20.3 cm × 50 mm
Kapazität
200 mL
Durchmesser
50 mm
Fitting
Ace-Thred for #36
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Dickwandige Borosilikatglasröhrchen sind bis zu 1.034,21 kPa Druckfest. Nützlich für die Polymerisation und Analyse von Halogenen durch thermische Zersetzung in Gegenwart von Calciumoxid. Die Röhrchen werden komplett mit Ace-Thred PTFE-Hülse und FETFE®-O-Ring bereitgestellt.
Für Druckarbeiten wird die „Vordere Dichtung“-Hülse empfohlen (sie ermöglicht es dem O-Ring, am schmalen Hals des Röhrchens unter dem Gewinde zu sitzen). „Hintere Dichtung“-Hülsen können, wenn gewünscht, auch verwendet werden (sie ermöglichen es dem O-Ring, auf dem Röhrchen gegen die Kappe zu sitzen).
Ersatz-FETFE-O-Ringe:
Vordere Dichtung:
Z504661 (Ace-Thred #7)
Z504858 (Ace-Thred #15)
Z505056 (Ace-Thred #25)
Hintere Dichtung:
Z504742 (Ace-Thred #7)
Z505021 (Ace-Thred #15)
Z505110 (Ace-Thred #25)
ACHTUNG: Bei dieser Glasware gibt es keine Garantie gegen Bruch durch Druck oder Vakuum. Die Röhrchen sollten niemals verwendet werden, wenn sie zerkratzt oder anderweitig beschädigt sind.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)