Z505137
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 47.2 mm, wall size 3.5 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855744
ID
47.2 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z505137-1PAK | 4061832363554 |