Z561606
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 150 mm, PTFE coated
Beschreibung
spirit-filled
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °C
Hersteller/Markenname
Thermco Products, Inc.
Temperaturmessbereich
-10-250 °C
Allgemeine Beschreibung
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Rechtliche Hinweise
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)