Z561584
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -20-150 °C, immersion L 305 mm, PTFE coated
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Beschreibung
spirit-filled
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °C
Hersteller/Markenname
Thermco Products, Inc.
Temperaturmessbereich
-20-150 °C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Rechtliche Hinweise
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561584-1EA | 4061833310625 |