Z560650
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/40, column volume 2000 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded45/40
Qualität
for chromatography
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
76 mm × 560 mm
Säulenvolumen
2000 mL
Reservoirvolumen
2000 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)