Z560529
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 400 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded24/40
Qualität
for chromatography
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
38 mm × 560 mm
Säulenvolumen
400 mL
Reservoirvolumen
500 mL
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z560529-1EA | 4061832119458 |