Merck
Z560391
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded29/32
Qualität
for chromatography
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
38 mm × 560 mm
Säulenvolumen
400 mL
Reservoirvolumen
500 mL
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z560391-1EA4061832119397