Merck
Z550027
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 145-175 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
40 mm
Trichterkapazität
60 mL
Schaftdurchm.
12 mm
Porengröße
145-175 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z550027-1EA4061832118215