Z547042
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
30 mm
Trichterkapazität
30 mL
Schaftdurchm.
10 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z547042-1EA | 4061837635663 |