Z547115
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 70-100 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
40 mm
Trichterkapazität
60 mL
Schaftdurchm.
12 mm
Porengröße
70-100 μm porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)