Z542911
Ace O-rings, Viton®
I.D. 50.4 mm, wall size 3.5 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 785546
ID
50.4 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)