Merck
Z532967
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
100 mL
Größe des Auslassanschlusses
2 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)