Z403288
Ball joint clamp for Büchi® Rotavapor® evaporators
joint: SJ 35/20
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: SJ35/20
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Büchi 003275
Allgemeine Beschreibung
Fits all models of evaporators.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z403288-1EA | 4061826660508 |