Z532274
Aldrich® pear-shaped flask
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
pear flask, pear shape flask, round flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C19686-100G | 4061833474884 |
C19686-500G | 4061831835250 |
77460-100G | 4061836686741 |
77460-500G | 4061836686758 |
C19686-250G | |
C19686-5G | |
Z532274-1EA | 4061832112411 |