Z530360
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur genauen Dosierung der Gasmenge. Mit Schliffanschluss für Reaktionsgefäß oder Ballastgefäß.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)