Merck
Z529516
Coors Porzellanmörser
capacity 4000 mL, top O.D. × H 283 mm × 150 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
NACRES:
NB.35
Materialien
porcelain
Hersteller/Markenname
Coorstek 66331
Kapazität
4000 mL
Stößel L
280 mm
Oberteil AD × H
283 mm × 150 mm
Allgemeine Beschreibung
Schalen mit Ausgiesser, aussen ganz glasiert. Bitte Reibschale und Pistill getrennt bestellen.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z529516-1EA4061833569832
Z529540-1EA4061833580950