Z516201
Aldrich® Kurzweg-Destillieraufsatz mit ummanteltem Kondensator
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
Kondensator L
300 mm
Eintauchtiefe
75 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)