Merck
Z512826
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
rubber septa (silicone)
translucent septa
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 8.0 mm
Verpackung
pack of 50 ea
Boden AD
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Durchscheinende Silikongummi-Septen:
• Enthalten keine Pigmente, Wachse oder Formsätze
• Für Hochtemperaturanwendungen (200°C Dauerhitze, 400°C kurzzeitig)
• Autoklavierbar
• Exzellente Beständigkeit gegen Alterung durch Sonnenlicht und Ozon.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)