Merck
Z509450
Stativ mit Stab
base size 5 in. × 8 in., Standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Basisgröße
5 in. × 8 in.
Stabdurchm. × L
3/8 in. × 20 in.
Allgemeine Beschreibung
Stabiles Laborstativ mit schwarz emaillierter Bodenplatte und abnehmbarem Stativstab.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z509450-1EA4061832333694