Merck
Z509043
Sigma-Aldrich
Pipettenball
volume 3 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
natural rubber
thimble blue
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
200-3A
Kolben ID
7 mm
Volumen
3 mL
Allgemeine Beschreibung
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3