Z508608
Ace Welle, Präzisionsschliff
diam. × L 10 mm × 690 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Beschreibung
With button
Leistungsmerkmale
for flask size 12 ‑ 22 L
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8068-04
Durchm. × L
10 mm × 690 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z508608-1EA | 4061832364063 |