Z505641
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 21.8 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855834
ID
21.8 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z505641-1EA | 4061826729830 |