BR122554
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 500 mL
Synonym(e):
Bottles, Glass, Laboratory bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL45)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduations
with cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 122554
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
86 mm × 183 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)