Z411809
Welch® ChemStar™ vacuum pumps
AC/DC input 115 V AC, Model 1402N
Synonym(e):
ChemStar vacuum pump, Laboratory vacuum pump
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
vacuum pumping speed 160 L/min
vacuum pumping speed 5.6 ft3/min
Leistungsmerkmale
capacity 2.1 L oil
capacity 2.25 qt oil
fits tubing 13/16 in.
ISO exhaust and intake flange NW 25
Hersteller/Markenname
Welch
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0.0001 torr vacuum
525 rpm speed
L × B × H
17.8 in. (45.2 cm) × 9 in. (22.9 cm) × 12.6 in. (32 cm)
Gewicht
112 lb (51 kg)
Allgemeine Beschreibung
- Hohe Toleranz gegen Kontamination: Großes Volumen an Pumpenöl im Umlauf
- Gefertigt aus korrosionsfesten Werkstoffen: Viton®, PTFE, Edelstahl, vernickelte oder eloxierte Metallteile
- Deutlich weniger Verschleiss: Drehzahl nur 580U/Min
- Gasballast mit Stickstoff: entgast und kühlt das Pumpenöl
- Einfaches Ansetzen von Zusatzbauteilen: Abscheider und Ölnebelfilter
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)