Merck
Z411795
Sigma-Aldrich
Welch® ChemStar vacuum pumps
AC/DC input 220 V AC, Model 1400N
About This Item
UNSPSC-Code:
41105101
NACRES:
NB.79
Beschreibung
vacuum pumping speed 0.9 ft3/min
vacuum pumping speed 25 L/min
Leistungsmerkmale
capacity 0.59 L oil
capacity 0.62 qt oil
fits tubing 7/16 in.
ISO exhaust and intake flange NW 16
Hersteller/Markenname
Welch
Parameter
0.0001 torr vacuum
580 rpm speed
L × B × H
17.8 in. (45.2 cm) × 9 in. (22.9 cm) × 12.6 in. (32 cm)
Gewicht
58 lb (26 kg)
Allgemeine Beschreibung
Die ChemStar Vakuumpumpen verfügen über alle wichtigen Merkmale, um selbst aggressive Gase zu fördern:
  • Hohe Toleranz gegen Kontamination: Großes Volumen an Pumpenöl im Umlauf
  • Gefertigt aus korrosionsfesten Werkstoffen: Viton®, PTFE, Edelstahl, vernickelte oder eloxierte Metallteile
  • Deutlich weniger Verschleiss: Drehzahl nur 580U/Min
  • Gasballast mit Stickstoff: entgast und kühlt das Pumpenöl
  • Einfaches Ansetzen von Zusatzbauteilen: Abscheider und Ölnebelfilter
220V models are CE compliant.
Rechtliche Hinweise
ChemStar is a trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z411795-1EA4061833297650