Z406465
Stankovic Transferaufsatz
joint: ST/NS 14/20, thread size 13-425
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Gewindegröße
13-425
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Allgemeine Beschreibung
Diese einmaligen Adapter vereinfachen die Abfüllung von Feststoffen aus Rundkolben in Fläschchen. Präzisionsgefertigte, chemisch inerte PTFE-Adapter fressen sich nicht am Schliff fest. Die große Auswahl von Gewinden passt für die meisten Probenfläschchen, einschließlich Szintillationsfläschchen (22 mm Gewinde).
Probenfläschchen in Flaschengewinde des Adapter einschrauben, anderes Ende des Adapters in Schliff des Kolbens einführen, umdrehen und Fläschchen leicht auf eine weiche Oberfläche klopfen.
- Übertragung von Proben ohne Luft-oder Feuchtigkeitskontakt
- Reduziert Probenverluste durch Luftströmung und statische Aufladung, die bei offenem Transfer schnell zum Verlust leichter Partikel führen kann.
- Ausgezeichnet für den Transfer von leichten, lyophilisierten Proben, speziell Peptide
- Für alle leicht beweglichen Feststoffe. Die Verwendung von Filterpapieren oder anderen Hilfsmitteln entfällt.
Probenfläschchen in Flaschengewinde des Adapter einschrauben, anderes Ende des Adapters in Schliff des Kolbens einführen, umdrehen und Fläschchen leicht auf eine weiche Oberfläche klopfen.
Sonstige Hinweise
Vorsicht beim Aufklopfen der Fläschchen! Um Glasbruch zu vermeiden, einen Kork-Ring oder anderen weichen Untersatz verwenden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)