Merck
Z405574
Sigma-Aldrich
J. Young Hochvakuum-Ventil-Durchgangshahn, PTFE,
stopcock size 8 mm, side arm O.D. 11 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Hersteller/Markenname
J. Young
Olive AD
11 mm
Absperrhahngröße
8 mm
Allgemeine Beschreibung
  • PTFE-Küken mit PTFE-Dichtungen
  • Fettfreie Dichtung aus Glas-PTFE
  • Hochvakuumtauglich bis 10-6 torr
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)