Z405582
J. Young Hochvakuum-Ventil-Durchgangshahn, PTFE,
stopcock size 10 mm, side arm O.D. 13 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
J. Young
Olive AD
13 mm
Absperrhahngröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
- PTFE-Küken mit PTFE-Dichtungen
- Fettfreie Dichtung aus Glas-PTFE
- Hochvakuumtauglich bis 10-6 torr
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z405582-1EA | 4061826668757 |