Merck
Z404403
IKA® Rührelemente
R 1355 centrifugal stirrer, two-bladed (blades open with increasing speed), stainless steel, 1/cs
Synonym(e):
stirring blade, stirring propeller
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 1132700
Wellenabmessungen
8 mm × 550 mm
Rührerdurchm.
24/100 mm
Allgemeine Beschreibung
Rührwerkzeuge aus V2AQ-Edelstahl, mit Edelstahlschaft. Rührer mit PTFE-Elementen mit PTFE-beschichtetem Stahlschaft. Rührer für alle IKA Rührmotoren geeignet, mit folgenden Ausnahmen: 1. Alle mit "*" markierten Rührer nicht geeignet für Modell RW 16 basic. 2. Alle mit "**" markierten Rührer nur für Modelle RW 20.n und RW 20 DZM.n.
Two-bladed, blades open with increasing speed. For stirring in round vessels with narrow necks. Effect is similar to that of a 4-bladed propeller stirrer. Medium to high speeds required.
  • Stirrer diameter: 100/24 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 550 mm
  • Speed max.: 800 rpm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)