Z404373
IKA® Rührelemente
R 1303 dissolver stirrer, stainless steel, 1/cs
Synonym(e):
stirring blade, stirring propeller
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 2746700
Wellenabmessungen
8 mm × 350 mm
Rührerdurchm.
42 mm
Allgemeine Beschreibung
Rührwerkzeuge aus V2AQ-Edelstahl, mit Edelstahlschaft. Rührer mit PTFE-Elementen mit PTFE-beschichtetem Stahlschaft. Rührer für alle IKA Rührmotoren geeignet, mit folgenden Ausnahmen: 1. Alle mit "*" markierten Rührer nicht geeignet für Modell RW 16 basic. 2. Alle mit "**" markierten Rührer nur für Modelle RW 20.n und RW 20 DZM.n.
Radial flow, for drawing the material to be mixed from the top and the bottom. High turbulence, high shearing forces. Particle reduction. Used at medium to high speeds.
- Stirrer diameter: 42 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 2000 rpm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)