Z403563
IKA® Träger für Rührer-Heizplatten
H 16 V vertical support rod, stainless steel, threads into top of stirrer base, 1/cs
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.76
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 0001545100
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel support rod for all magnetic stirrers with M 10 threaded bushing.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z403563-1EA | 4061826729625 |