Wichtige Dokumente
Z403040
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 3,000 mL, plastic-coated glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
pear-shaped
plastic-coated glass
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Büchi 25263
Kapazität
3000 mL
Volumen
3,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)