Merck
Z400734
Supelco
Chromatographie/Trichter
volume 960 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Materialien
polypropylene (Unbreakable)
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
960 mL
Schaft L
50 mm
Oberteil AD
168 mm
Volumen
960 mL
Allgemeine Beschreibung
Zur Aufgabe von Lösungsmittel auf Flash-Säulen. Bruchfestes PP. Spezielles Design: Um die obere Schicht des Füllmaterials nicht aufzuwirbeln fließt das Lösungsmittel durch seitliche Löcher an die Innenwand der Säule.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)