Z341509
Hirschmann® Ceramus® Flaschenaufsatzdispenser, einstellbares Volumen
dispensing volume 5.0-30.0 mL, precision: 0.1 CV%
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 mL
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9352000
dispensing volume measuring range
5.0-30.0 mL, precision: 0.1 CV%
Volumen
0.4-2 mL
Fitting
(A 28)
(A45)
S 40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der neue Dispenser, mit einem unzerstörbaren Keramikkolben und Rücklaufventil. Der besondere Vorteil des Keramikkolbens: höchste Präzision, kein Verschleiss, keine thermische Ausdehnung!
- Kein Reagenzverlust durch das benutzerfreundliche Umlaufsystem.
- Schrittweise Volumeneinstellung, gewährleistet höchste Messpräzision.
- Komfortable Anwendung durch Drehbarkeit des Aufsatzes.
Rechtliche Hinweise
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z341509-1EA | 4061833579336 |