Z260037
FORTUNA® Optifix® Flaschenaufsatzfilter, Grundeinheit
Basic model, volume 10-50 mL
Synonym(e):
Basic Bottle-Top Dispenser, Basic Dispenser, Optifix Bottle-Top Dispenser
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf 101.080-48
Messbereich Volumen
10-50 mL
Volumen
10-50 mL
Fitting
GL 40
GL 45
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Sehr gute Genauigkeit (±0.6-0.7%) und Reproduzierbarkeit (±0.1%)
- PTFE beschichtete Kolben
- PTFE-Ventilblock und -Fittings
Basic Dispenser-Modell
Kolbentyp: PTFE-besch. Glas
Anwendungen/Merkmale: Wässrige Medien, verd. Säuren und NaOH. Mit Glaskolbenhülse. Empfohlen zur Dosierung deuterierter NMR-Lösemittel, verpackt in 100mL-Aldrich -Sure/Seal- Flaschen.
Solvent Dispenser-Modell
Kolbentyp: Glas
Anwendungen/Merkmale: Lösemittel und organische Flüssigkeiten. Glaskolbenhülse mit Sicherheitsmantel. Empfohlen für Dosierungen von deuterierten NMR-Lösemitteln, verpackt in 100mL Aldrich-Sure/Seal-Flaschen.
Safety Dispenser-Modell
Kolbentyp: PTFE-besch. Glas
Anwendungen/Merkmale: Konzentrierte Säuren und stark riechende Produkte (z.B. Brom). Dichtungen am Ende des Kolbens und PTFE/Glas- Auslaßventil verhindern Austreten von Dämpfen.
HF Dispenser-Modell
Kolbentyp: PTFE-besch. Glas
Anwendungen/Merkmale: Flußsäure; extra Dichtung am Ende des Kolbens, PTFE-Dosierzylinder, Ventilblock und PTFE/Saphir-Auslaßventil verhindern das Entweichen von Dämpfen aus der Flasche.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z260037-1EA | 4061835575329 |