Merck
Z314641
Hirschmann® EM-dispenser, einstellbares Volumen
volume 0.2-1 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2 CV%
About This Item
UNSPSC-Code:
41121516
NACRES:
NB.01
Materialien
ceramic piston
Leistungsmerkmale
subdivision 0.05 mL
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9310000
Messbereich Volumen
0.2-1 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2 CV%
Fitting
(A 28)
(A45)
S 40
Allgemeine Beschreibung
Zum präzisen wiederholbarem Spenden von Flüssigkeiten. Schnelle und unkomplizierte Handhabung durch einfaches Drehen des Skalenrings.
  • Konformitätsbescheinigt,
  • autoklavierbar bis 121°C/2 bar
  • Volumeneinstellung mit Rasterung, vermeidet unbeabsichtigtes Verstellen
  • Verriegelung in Nullstellung
  • stabiler Schutzmantel
  • KB-Zertifikat
  • Dicht verschraubter Ansaugschlauch
  • Beständig gegen alle Chemikalien ausser Flusssäure
  • Individuelles Qualitätszertifikat, 24 Monate Garantie
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Vergleichbares Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z314641-1EA