BR4600310
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 0.1-1 mL, without recirculation valve
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
incremental 0.005 mL
DE-M marking
without recirculation valve
Hersteller/Markenname
BRAND 4600310
Volumenbereich
0.1-1 mL
Fitting
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.