Z314587
FORTUNA® Optima Glasspritzen mit austauschbaren Komponenten
capacity 50 mL, Luer lock tip style
Synonym(e):
FORTUNA Syringes, FORTUNA® Glass Syringes, Optima Glass Syringes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduated 2 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest
- Autoklavierbar
- Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper
- Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen
- Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung
- Konformitätsbescheinigt
- Drei Spritzen lieferbar:
Metal Luer - Metallspitze Luer
Luer-Lock - Metall Luer-Lock
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z314587-1EA | 4061833569245 |
Z314587-10EA | 4061833404102 |