Z673420
KDS stainless steel syringes
volume 50 mL, pressure 700-1500 psi
Synonym(e):
stainless steel syringes
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
with Luer lock
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 780817
Parameter
700-1500 psi pressure
L × AD
5.49 in. (139.3 mm) × 1.25 in. (31.8 mm)
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Compatible with most syringe pumps
- Fully autoclavable
- Good resistance to most chemicals
- Safe solution when using high pressure dispensing
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)