Merck
Z314323
FORTUNA® Optima Glasspritzen mit austauschbaren Komponenten
capacity 3 mL, glass Luer tip style
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduated 0.1 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
3 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest
  • Autoklavierbar
  • Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper
  • Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen
  • Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung
  • Konformitätsbescheinigt
  • Drei Spritzen lieferbar:
Glass Luer - Standardspitze Luer, aus Glas
Metal Luer - Metallspitze Luer
Luer-Lock - Metall Luer-Lock
Rechtliche Hinweise
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)