Merck
Z308595
Quickfit® Flaschen nach Drechsel
capacity 500 mL
Synonym(e):
MF29/3/500
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint 24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 29/3/500
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
245 mm
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Wählen Sie Flasche und zugehörigen Aufsatz.
Beachten Sie, daß unterschiedliche Flaschengrössen verschiedene Höhen haben.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z308595-1EA4061826686911