Merck
Z303879
Quickfit® Weithals-Reaktionskolben
capacity 20,000 mL, Spherical
Synonym(e):
FR20LF
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Lid
Spherical
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR 20LF
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
20,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Rundkolben mit flachem Flanschanschluß, damit Deckel schnell und einfach entfernt werden können. Offener Flanschdurchmesser 100mm für leichte Zufuhr und Reinigung. Deckel und Klammer bitte separat bestellen.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)