Merck
Z302600
Quickfit® Rundkolben
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
FR50/1S
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
case of 10
Hersteller/Markenname
Quickfit FR50/1S
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Kurzer Hals, mit NS-Schliffhülse.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)