Merck
Z286672
PTFE-Halter für WILMAD® 5-mm-Mikrozellsysteme
L 50 mm, fits 5 mm O.D. tube
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
Holds Wilmad 5 mm thin-wall sample NMR tube
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 529-B
Länge
50 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE-Halter für Wilmad Mikrozell-Systeme. Passt in alle Wilmad 5mm dünnwandigen NMR-Röhrchen mit 506-pp oder höherer Qualität. Innendurchmesser oberer Teil: 0.1655 +/- 0.0005 in, unterer Teil: 0.058 +/- 0.001 in.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)