Merck
Z285552
Sigma-Aldrich
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 250 mL, AC/DC input 115 V AC
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
NACRES:
NB.76
Aufnahme AC/DC
115 V
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 250 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100D TEM102
Verfügbarkeit
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
Temperaturmessbereich
≤450 °C (internal operating)
Parameter
50-750 rpm speed
Ausgabe
180 watts
Allgemeine Beschreibung
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
Rechtliche Hinweise
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z285552-1EA4061833294802