Z285323
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 2000 mL, for ACE flask
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
115 V
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 2000 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100B-TM566
Verfügbarkeit
not available in EU
Ausgabe
450 watts
Allgemeine Beschreibung
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
- Not CE compliant
Sonstige Hinweise
Must be used with power controller.
Rechtliche Hinweise
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)