SYNC383240C
Synthware™ chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm, fritted disc and PTFE stopcock
Synonym(e):
Synthware C383240C, glass chromatograpy column
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C383240C
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
26.0 mm × 457 mm
Kapazität
500 mL
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)