Z279145
FEP Gasentnahmebeutel
septum, capacity, 0.5 L
Synonym(e):
Saint Gobain D1075005
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 0.5 L
Verpackung
pack of 1 ea
L × B
6 in. × 6 in.
Fitting
septum
Allgemeine Beschreibung
- Chemisch resistent
- Flexibel
- verhindert Probenkontamination
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z279145-1EA | 4061833299784 |